Learn More
6-Hidrazino-1,3,4-trimetil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10672633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 MG
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10672633 250 mg 250 MG
10593032 1 g 1 g
10798625 5 g 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10672633 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM02421CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 175202-00-3
Fórmula molecular C9H13N5
Peso molecular (g/mol) 191.24
Número MDL MFCD00067969
Clave InChI NDFXPLOECYNSHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-hydrazino-1,3,4-trimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 6-hydrazinyl-1,3,4-trimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 6-hydrazinyl-1,3,4-trimethylpyrazolo 3,4-b pyridine, 1,3,4-trimethylpyrazolo 5,4-b pyridine-6-ylhydrazine, 1,3,4-trimethylpyrazolo 3,4-b pyridin-6-yl hydrazine, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine,6-hydrazinyl-1,3,4-trimethyl, 6h-pyrazolo 3,4-b pyridin-6-one, 1,7-dihydro-1,3,4-trimethyl-, hydrazone 9ci
PubChem CID 2778646
Nombre IUPAC 6-hidracinil-1,3,4-trimetil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina
SMILES CN1N=C(C)C2=C(C)C=C(NN)N=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hydrazino-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.24
Porcentaje de pureza 97%