Learn More
6-Hidrazino-1,3,4-trimetil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10593032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 MG
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10593032 1 g 1 g
10672633 250 mg 250 MG
10798625 5 g 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10593032 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM02421DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 175202-00-3
Fórmula molecular C9H13N5
Peso molecular (g/mol) 191.24
Número MDL MFCD00067969
Clave InChI NDFXPLOECYNSHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-hydrazino-1,3,4-trimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 6-hydrazinyl-1,3,4-trimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, 6-hydrazinyl-1,3,4-trimethylpyrazolo 3,4-b pyridine, 1,3,4-trimethylpyrazolo 5,4-b pyridine-6-ylhydrazine, 1,3,4-trimethylpyrazolo 3,4-b pyridin-6-yl hydrazine, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine,6-hydrazinyl-1,3,4-trimethyl, 6h-pyrazolo 3,4-b pyridin-6-one, 1,7-dihydro-1,3,4-trimethyl-, hydrazone 9ci
PubChem CID 2778646
Nombre IUPAC 6-hidracinil-1,3,4-trimetil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina
SMILES CN1N=C(C)C2=C(C)C=C(NN)N=C12
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-Hydrazino-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.24
Porcentaje de pureza 97%