Learn More
6-Hexadecanoilamino-4-metilbelbeliferil fosforilcolina, TRC
Código de producto. 30005022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005022 10 mg 10 miligramos
30004222 5 mg 5 miligramos
30004056 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005022 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29359010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 904315-61-3
Fórmula molecular C31 H51 N2 O7 P
Peso molecular (g/mol) 594.72
Sinónimo Ethanaminium, 2-[[hydroxy[[4-methyl-2-oxo-6-[(1-oxohexadecyl)amino]-2H-1-benzopyran-7-yl]oxy]phosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, 2-[[Hydroxy[[4-methyl-2-oxo-6-[(1-oxohexadecyl)amino]-2H-1-benzopyran-7-yl]oxy]phosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethylethanaminium inner salt, 6-Hexadecanoylamino-4-methylumbelliferyl phosphorylcholine
Nombre IUPAC [6-(hexadecanoilamino)-4-metil-2-oxocromeno-7-il] 2-(trimetilazianiolil)etil fosfato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1cc2C(=CC(=O)Oc2cc1OP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hexadecanoylamino-4-methylumbelliferyl Phosphorylcholine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C31H51N2O7P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-30(34)32-27-23-26-25(2)22-31(35)39-28(26)24-29(27)40-41(36,37)38-21-20-33(3,4)5/h22-24H,6-21H2,1-5H3,(H-,32,34,36,37)
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.3434
Porcentaje de pureza >95%