Learn More
Ácido 6-Heptynoic, TRC
Código de producto. 30399640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30399640 500 mg -
30389615 5 g -
30398700 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30399640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH265710500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30964-00-2
Fórmula molecular C7H10O2
Peso molecular (g/mol) 126.15
Nombre IUPAC ácido hept-6-anoico
SMILES OC(=O)CCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Heptynoic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h1H,3-6H2,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0681