Learn More
Éster metílico del ácido 6-heptinoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Heptynoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 56909-02-5 |
| Fórmula molecular | C8H12O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Methyl 6-heptynoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h1H,4-7H2,2H3 |
| SMILES | COC(=O)CCCCC#C |
| Nombre IUPAC | hept-6-inoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 140.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0837 |