Learn More
Ácido 6-heptinoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490428 25 g 25 g
15470428 1 g 1 g
15480428 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53519.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 30964-00-2 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
6-Heptynoic acid is used as a precursor for the the preparation of boradiazaindacenes (BODIPY dyes) by reacting with oxalylchloirde. It is used to prepare 4,4-difluoro-8-(hept-6-yne)-3,5-di(2-(4-methoxyphenyl))-4-bora-3a,4a-diaza-sindacene by reacting with 2-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrrole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 6-heptinoico se utiliza como precursor para la preparación de boradiazaindacenos (colorantes BODIPY) al reaccionar con cloruro de oxalilo. Se utiliza para preparar 4,4-difluoro-8-(hept-6-ino)-3,5-di(2-(4-metoxifenil))-4-bora-3a,4a-diaza-sindaceno al reaccionar con 2-(4-metoxifenil)-1H-pirrol.
Solubilidad
Miscible con dimetilformamida.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30964-00-2
Fórmula molecular C7H10O2
Peso molecular (g/mol) 126.16
Número MDL MFCD00239430
Clave InChI OFCPMJGTZUVUSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-heptynoic acid, 6-heptynoicacid, 6-heptynoic alcohol, ksc222a4l, ofcpmjgtzuvusm-uhfffaoysa
PubChem CID 4377950
Nombre IUPAC ácido hept-6-anoico
SMILES OC(=O)CCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Heptynoic acid
Densidad 0.997
Punto de ebullición 93°C to 94°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Fórmula lineal HC≡C(CH2)4CO2H
Índice de refracción 1.451
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1747024
Información de solubilidad Miscible with dimethylformamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.16
Porcentaje de pureza 95%