Learn More
6-heptin-1-ol, TRC
Código de producto. 30399428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30399428 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30399428 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2884002.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Heptyn-1-ol
CAS 63478-76-2
Fórmula molecular C7H12O
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 7-Hydroxyhept-1-yne
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h1,8H,3-7H2
SMILES OCCCCCC#C
Nombre IUPAC hept-6-in-1-ol
Peso molecular (g/mol) 112.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0888