Learn More
6-Heptin-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
6-Heptyn-1-ol is used as a reagent in in the preparation of many cyclic compounds. It is also used as a Intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 6-heptin-1-ol se utiliza como reactivo en la preparación de muchos compuestos cíclicos. También se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano y metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 6-Heptyn-1-ol |
| Fórmula lineal | HC≡C(CH2)5OH |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Soluble in chloroform,dichloromethane and methanol. Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.17 |
| Porcentaje de pureza | 95% |