Learn More
6-Heptin-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458068 1 g 1 g
15468068 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61509.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63478-76-2 | C7H12O | 112.17 g/mol
6-Heptyn-1-ol is used as a reagent in in the preparation of many cyclic compounds. It is also used as a Intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-heptin-1-ol se utiliza como reactivo en la preparación de muchos compuestos cíclicos. También se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano y metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63478-76-2
Fórmula molecular C7H12O
Peso molecular (g/mol) 112.17
Número MDL MFCD00049198
Clave InChI BVRCLEXKQNWTDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-heptyn-1-ol, 7-hydroxyhept-1-yne, pubchem13080, ho ch2 5c=ch, ksc352m8p
PubChem CID 11007849
Nombre IUPAC hept-6-in-1-ol
SMILES OCCCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Heptyn-1-ol
Fórmula lineal HC≡C(CH2)5OH
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform,dichloromethane and methanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 95%