Learn More
Ácido 6-heptenoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387926 1 g 1 g
11397926 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13144.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1119-60-4 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
6-Heptenoic acid is used in the preparation of 6-(iodomethyl)-hexanolide through iodo-lactonization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
6El ácido heptenoico se utiliza en la preparaciónde 6-(yodometil)-hexanolida mediante la yodo-lactonización.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1119-60-4
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.171
Número MDL MFCD00014382
Clave InChI RWNJOXUVHRXHSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-heptenoic acid, epsilon-heptenoic acid, rarechem al bo 1361, 6-heptenoic acids, hept-6-enoic acids, acmc-20alyp, epsilon-heptenoic acids, 6-heptenoic acid 1g
PubChem CID 70705
ChEBI CHEBI:38363
Nombre IUPAC ácido hept-6-enoico
SMILES C=CCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Heptenoic acid
Punto de fusión ∼-6°C
Densidad 0.946
Punto de ebullición 222°C to 224°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.439
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 1747265
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Heptenoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hept-6-enoic acid