Learn More
6-Heptenonitrilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307926 1 g 1 g
11317926 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13137.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5048-25-9 | C7H11N | 109.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5048-25-9
Fórmula molecular C7H11N
Peso molecular (g/mol) 109.17
Número MDL MFCD00151804
Clave InChI ZLWQKLRMIQIHKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-heptenenitrile, 6-cyano-1-hexene, acmc-20alyq
PubChem CID 4140856
Nombre IUPAC hept-6-enonitrilo
SMILES C=CCCCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Heptenenitrile
Punto de ebullición 75°C to 78°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Fórmula lineal CH2=CH(CH2)4CN
Cantidad 1 g
Número UN UN3276
Beilstein 1740406
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.17
Porcentaje de pureza 97%