Learn More
6-Hepten-3-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410661 5 g 5 g
11400661 1 g 1 g
11420661 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410661 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20128.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19781-77-2 | C7H14O | 114.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19781-77-2
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00046683
Clave InChI XFXWEAWJVWCOBF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 6-hepten-3-ol, 1-hepten-5-ol, allylmethylathylcarbinol, acmc-1c5qc
PubChem CID 140608
Nombre IUPAC Hept-6-en-3-ol
SMILES CCC(O)CCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Hepten-3-ol
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.18
Porcentaje de pureza 99%