Learn More
6-(Gamma,Gamma-Dimetilalilamino)Arabinosido de Purina, TRC
Código de producto. 30387539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387539 250 mg
30385416 50 mg
30382556 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387539 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD474138250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33156-15-9
Fórmula molecular C15H21N5O4
Peso molecular (g/mol) 335.36
Sinónimo 9-beta-D-Arabinofuranosyl-N-(3-methyl-2-butenyl)-9H-purin-6-amine, 9-beta-D-Arabinofuranosyl-N-(3-methyl-2-butenyl)-adenine, 9-beta-D-Arabinofuranosyl-N-(3-methyl-2-buten-1-yl)-9H-purin-6-amine
SMILES CC(=CCNc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(gamma,gamma-Dimethylallylamino)purine Arabinoside
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21N5O4/c1-8(2)3-4-16-13-10-14(18-6-17-13)20(7-19-10)15-12(23)11(22)9(5-21)24-15/h3,6-7,9,11-12,15,21-23H,4-5H2,1-2H3,(H,16,17,18)/t9-,11-,12+,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.1594