Learn More
6-formilpterina, Mikromol™
Descripción
6-formilpterina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Formylpterin |
| CAS | 712-30-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 6-Formylpterin |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C7 H5 N5 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5N5O2/c8-7-11-5-4(6(14)12-7)10-3(2-13)1-9-5/h1-2H,(H3,8,9,11,12,14) |
| SMILES | NC1=NC(=O)c2nc(C=O)cnc2N1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-4-oxo-1H-pteridina-6-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 191.147 |
| Mostrar más |