Learn More
Ácido 6-(Fmoc-amino)hexanoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15469678 1 g 1 g
15479678 5 g 5 g
15489678 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15469678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63148.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 88574-06-5 | C21H23NO4 | 353.418 g/mol
6-(Fmoc-amino)hexanoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 6-(Fmoc-amino) hexanoico es una importante materia prima e intermedia utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en 1 % de ácido acético, agua y 1 mmol en 2 ml DMF claramente soluble.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88574-06-5
Fórmula molecular C21H23NO4
Peso molecular (g/mol) 353.418
Número MDL MFCD00077045
Clave InChI FPCPONSZWYDXRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fmoc-6-ahx-oh, fmoc-epsilon-acp-oh, n-fmoc-6-aminohexanoic acid, fmoc-, a-acp-oh, 6-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino hexanoic acid, hexanoic acid, 6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino
PubChem CID 2756087
Nombre IUPAC ácido 6-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)hexanoico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-(Fmoc-amino)hexanoic acid
Color Blanco
Fórmula lineal FmocNH(CH2)5CO2H
Cantidad 1 g
Beilstein 5883220
Información de solubilidad Soluble in 1% acetic acid,water and 1mmol in 2mL DMF clearly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.41
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo