Learn More
6-Fluoroveratraldehído, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464707 25 g 25 g
11444707 1 g 1 g
11454707 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21202.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 71924-62-4 | C9H9FO3 | 184.17 g/mol
6-Fluoroveratraldehyde is used in the preparation of 6-[18F]fluoroveratraldehyde via nucleophilic aromatic substitution by [18F]fluoride. It is also used in the preparation of key metabolites of 6-fluoro-DOPA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-fluoroveratraldehído se utiliza en la preparación de 6-[18F]fluoroveratraldehído mediante la sustitución aromática nucleofílica por [18F]fluoruro. También se utiliza en la preparación de metabolitos clave de 6-fluoro-DOPA.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes y bases oxidantes. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71924-62-4
Fórmula molecular C9H9FO3
Peso molecular (g/mol) 184.17
Número MDL MFCD00061108
Clave InChI IBBYQNVXKFMSSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-fluoroveratraldehyde, 4,5-dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde,2-fluoro-4,5-dimethoxy, benzaldehyde, 2-fluoro-4,5-dimethoxy, pubchem2651, acmc-1bkgo, 4.5-dimethoxy-2-fluorobenzaldehyde, 2-fluoro-4,5-dimethoxy-benzaldehyde, 4,5-dimethoxy-2-fluoro benzaldehyde
PubChem CID 603595
Nombre IUPAC 2-fluoro-4,5-dimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(F)=C(C=O)C=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluoroveratraldehyde
Punto de fusión 98°C to 100°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2109343
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.17
Porcentaje de pureza ≥98%