Learn More
Ácido 6-fluorosalicílico, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10567814 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10567814 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10567814 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398770010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluorosalicylic acid
CAS 67531-86-6
Punto de fusión 162°C to 164°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H5FO3
Fórmula lineal FC6H3(OH)COOH
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-fluorosalicylic acid, 6-fluoro-2-hydroxybenzoic acid, 2-fluoro-6-hydroxybenzoicacid, 6-fluorosalicylicacid, benzoic acid, 2-fluoro-6-hydroxy, 2-fluoro-6-hydoxybenzoic acid, pubchem4958, acmc-1baav, 2-carboxy-3-fluorophenol
Clave InChI BCEKGWWLVKXZKK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)O
Nombre IUPAC ácido 2-fluoro-6-hidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 156.11
PubChem CID 586777
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.11
Porcentaje de pureza 98+%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Fluorosalicylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación