Learn More
Ácido 6-fluorosalicílico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11363066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363066 250 mg 250 miligramos
11353066 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10907.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67531-86-6
Fórmula molecular C7H5FO3
Peso molecular (g/mol) 156.112
Número MDL MFCD00052179
Clave InChI BCEKGWWLVKXZKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-fluorosalicylic acid, 6-fluoro-2-hydroxybenzoic acid, 2-fluoro-6-hydroxybenzoicacid, 6-fluorosalicylicacid, benzoic acid, 2-fluoro-6-hydroxy, 2-fluoro-6-hydoxybenzoic acid, pubchem4958, acmc-1baav, 2-carboxy-3-fluorophenol
PubChem CID 586777
Nombre IUPAC ácido 2-fluoro-6-hidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluorosalicylic acid
Punto de fusión 159°C to 161°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 7111497
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.11
Porcentaje de pureza 96%