Learn More
6-Fluorosalicilaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11389925 1 g 1 g
11399925 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389925 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19900.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 38226-10-7 | Molecular Formula: C7H5FO2 | Molecular Weight: 140.113 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38226-10-7
Fórmula molecular C7H5FO2
Peso molecular (g/mol) 140.113
Número MDL MFCD01090996
Clave InChI FZIBGCDUHZBOLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-fluorosalicylaldehyde, 3-fluoro-2-formylphenol, benzaldehyde, 2-fluoro-6-hydroxy, 6-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde, pubchem8482, acmc-20a0l1, 6-fluorosalicyaldehyde, ksc497m7f, 2-hydroxy-6-fluorobenzaldehyde, 2-fluoro-6-hydroxy-benzaldehyde
PubChem CID 2737327
Nombre IUPAC 2-fluoro-6-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluorosalicylaldehyde
Punto de fusión 37°C to 39°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1935289
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.12
Porcentaje de pureza 97%