Learn More
6-fluoroquinolina, TRC
Código de producto. 30400036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400036 1 g 1 g
30390494 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30400036 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5961251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluoroquinoline
CAS 396-30-5
Fórmula molecular C9H6FN
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6FN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
SMILES Fc1ccc2ncccc2c1
Nombre IUPAC 6-fluoroquinolina
Peso molecular (g/mol) 147.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0484