Learn More
6-fluoroquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Fluoroquinoline |
| CAS | 396-30-5 |
| Fórmula molecular | C9H6FN |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6FN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H |
| SMILES | Fc1ccc2ncccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-fluoroquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 147.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0484 |