Learn More
6-Fluoroquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497587 1 g 1 g
15417597 250 mg 250 miligramos
15407597 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15497587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35900.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Añadir a la cesta
CAS: 396-30-5 | C9H6FN | 147.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 396-30-5
Fórmula molecular C9H6FN
Peso molecular (g/mol) 147.15
Número MDL MFCD01685512
Clave InChI RMDCSDVIVXJELQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 6-fluoro, ccris 2892, 6-fluoroquinolin, 6-fluoro-quinoline, 6-fluoro quinoline, 6-fluoro-quinolinium, 6-fluoroquinoline, acmc-209j6j
PubChem CID 196975
Nombre IUPAC 6-fluoroquinolina
SMILES FC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluoroquinoline
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.15
Porcentaje de pureza 97%