Learn More
Ácido 6-fluoroquinolina-8-carboxílico (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Fluoroquinoline-8-carboxylic Acid |
| CAS | 1306605-84-4 |
| Fórmula molecular | C10H6NO2F |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 6-fluoroquinoline-8-carboxylicacid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6FNO2/c11-7-4-6-2-1-3-12-9(6)8(5-7)10(13)14/h1-5H,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(F)cc2cccnc12 |
| Nombre IUPAC | ácido 6-fluoroquinolin-8-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 191.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0383 |