Learn More
6-fluoroquinolin-2(1H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Fluoroquinolin-2(1H)-one |
| CAS | 22614-75-1 |
| Fórmula molecular | C9H6FNO |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6FNO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)11-8/h1-5H,(H,11,12) |
| SMILES | Fc1ccc2NC(=O)C=Cc2c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 163.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0433 |