Learn More
6-Fluoropiridin-3-carboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15244784 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15244784 1 g Frasco de vidrio 1 g
15254784 5 g Frasco de vidrio 5 g
15264784 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15244784 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449850010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 677728-92-6 | C6H4FNO | 125.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 677728-92-6
Fórmula molecular C6H4FNO
Peso molecular (g/mol) 125.1
Clave InChI PZPNGWWKCSJKOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoropyridine-5-carbaldehyde, 6-fluoronicotinaldehyde, 2-fluoro-5-formylpyridine, 2-fluoropyridine-5-carboxaldehyde, 6-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-fluoro, 6-fluoropyridine-3-carboxaldehyde, pubchem5150, zlchem 1162, acmc-1b2mv
PubChem CID 16414246
Nombre IUPAC 6-fluoropiridina-3-carbaldehído
SMILES C1=CC(=NC=C1C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.1
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Fluoropyridine-3-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.