Learn More
Ácido 6-fluoropiridina-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11395649 250 mg 250 miligramos
11305659 1 g 1 g
11315659 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11395649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20387.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 351019-18-6 | C5H5BFNO2 | 140.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 351019-18-6
Fórmula molecular C5H5BFNO2
Peso molecular (g/mol) 140.91
Número MDL MFCD03411559
Clave InChI OJBYZWHAPXIJID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoropyridine-5-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 6-fluoropyridine-3-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridineboronic acid, 2-fluoropyridin-5-ylboronic acid, 2-fluoropyridin-5-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridinylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridineboronic acid
PubChem CID 2783397
Nombre IUPAC ácido (6-fluoropiridin-3-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(F)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluoropyridine-3-boronic acid
Punto de fusión 177°C to 178°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Beilstein 8974962
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.91
Porcentaje de pureza 95%