Learn More
Ácido 6-fluoropiridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11946351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11946351 5 g 5 g
11936351 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11946351 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436840050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 402-69-7 | C6H4FNO2 | 141.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-69-7
Fórmula molecular C6H4FNO2
Peso molecular (g/mol) 141.10
Número MDL MFCD02181193
Clave InChI DIEMCUFYSOEIDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-fluoropicolinic acid, 2-fluoropyridine-6-carboxylic acid, 6-fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro-6-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro-6-carboxypyridine, 6-fluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-fluoro, 6-fluor-2-pyridincarbons, pubchem13570, 6-fluoro picolinic acid
PubChem CID 226027
Nombre IUPAC ácido 6-fluoropiridina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(F)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 138.4°C to 141.1°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Fluoropyridine-2-carboxylic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.