Learn More
Ácido 6-fluoropiridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15413387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15413387 250 mg 250 miligramos
11382079 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15413387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26106.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-69-7
Fórmula molecular C6H4FNO2
Peso molecular (g/mol) 141.10
Número MDL MFCD02181193
Clave InChI DIEMCUFYSOEIDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-fluoropicolinic acid, 2-fluoropyridine-6-carboxylic acid, 6-fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro-6-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro-6-carboxypyridine, 6-fluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-fluoro, 6-fluor-2-pyridincarbons, pubchem13570, 6-fluoro picolinic acid
PubChem CID 226027
Nombre IUPAC ácido 6-fluoropiridina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(F)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 139°C to 143°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1
Porcentaje de pureza 97%