Learn More
Ácido 6-fluoronicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Fluoronicotinic Acid |
| CAS | 403-45-2 |
| Fórmula molecular | C6 H4 F N O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4FNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(F)nc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 6-fluoropiridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 141.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.023 |