Learn More
Ácido 6-fluoronicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421308 250 mg 250 miligramos
15411308 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15421308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55147.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Ácido 6-fluoronicotínico Alfa Aesar, 97 %, cantidad:1 g; punto de fusión:de 144 a 148 °C; peso molecular:141,101; porcentaje de pureza:97 %; CAS:403-45-2; peso de la fórmula:141,1; riesgo para la salud 1:H315-H319-H335
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 403-45-2
Fórmula molecular C6H4FNO2
Peso molecular (g/mol) 141.10
Número MDL MFCD01859863
Clave InChI UJDLCTNVHJEBDG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-fluoronicotinic acid, 2-fluoropyridine-5-carboxylic acid, 6-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro-5-carboxypyridine, 2-fluoro-5-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxy-6-fluoropyridine, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-fluoro, 6-fluoro-nicotinic acid, 6-fluoronicotinc acid, 2-fluoro-5-pyridine carboxylic acid
PubChem CID 242819
Nombre IUPAC ácido 6-fluoropiridina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(F)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluoronicotinic acid
Punto de fusión 144°C to 148°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1
Porcentaje de pureza 97%