Learn More
6-fluoroisatina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Fluoroisatin |
| CAS | 324-03-8 |
| Fórmula molecular | C8H4FNO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4FNO2/c9-4-1-2-5-6(3-4)10-8(12)7(5)11/h1-3H,(H,10,11,12) |
| SMILES | FC1=CC(NC(C2=O)=O)=C2C=C1 |
| Nombre IUPAC | 6-fluoroindolina-2,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 165.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.0226 |