Learn More
6-Fluoroindol-3-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15418228 1 g 1 g
15428228 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61665.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2795-41-7 | C9H6FNO | 163.15 g/mol
6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-fluoroindol-3-carboxaldehído es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en el congelador(- 20 °C). Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2795-41-7
Fórmula molecular C9H6FNO
Peso molecular (g/mol) 163.15
Número MDL MFCD00069703
Clave InChI CWCYUOSLRVAKQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-fluoroindole-3-carboxaldehyde, 6-fluoroindole-3-carbaldehyde, 6-fluoroindole-3-aldehyde, 6-fluoro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 6-fluoro, 1h-6-fluoroindole-3-carboxaldehyde, pubchem7269, ksc495g4p, 6-fluoro-3-formyl-1h-indole, 6-fluorooindole-3-carboxaldehyde
PubChem CID 262903
Nombre IUPAC 6-fluoro-1H-indol-3-carbaldehído
SMILES FC1=CC=C2C(NC=C2C=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.