Learn More
6-Fluorocromona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15424567 1 g 1 g
15434567 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31907.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 105300-38-7 | C9H5FO2 | 164.135 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105300-38-7
Fórmula molecular C9H5FO2
Peso molecular (g/mol) 164.135
Número MDL MFCD03094002
Clave InChI WHIGSYZUTMYUAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-fluorochromone, 6-fluoro-4h-chromen-4-one, 6-fluoro-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,6-fluoro, acmc-20ebjx, 6-fluoranylchromen-4-one, 6-fluoro-1-benzopyran-4-one, 6-fluoro-4-oxo-4h-1-benzopyran
PubChem CID 688892
Nombre IUPAC 6-fluorocromo-4-ona
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C(=O)C=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluorochromone
Punto de fusión 166°C to 169°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.14
Porcentaje de pureza 97%