Learn More
6-Fluorocromona-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15475617 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15475617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32857.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 69155-76-6 | C10H5FO3 | 192.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluorochromone-3-carboxaldehyde
CAS 69155-76-6
Punto de fusión 155°C to 160°C
Fórmula molecular C10H5FO3
Número MDL MFCD00139060
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 6-fluoro-3-formylchromone, 6-fluoro-4-oxo-4h-chromene-3-carbaldehyde, 6-fluorochromone-3-carboxaldehyde, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 6-fluoro-4-oxo, chembl87768, 6-fluoro-4-oxo-chromene-3-carbaldehyde, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde,6-fluoro-4-oxo, acmc-20alyx, 3-formyl-6-fluorochromone, 6-fluorochromone-3-carbaldehyde
Clave InChI VHRMOTNEBIKURN-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C2OC=C(C=O)C(=O)C2=C1
Nombre IUPAC 6-fluoro-4-oxocromena-3-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 192.15
PubChem CID 688893
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.15
Porcentaje de pureza 97%