Learn More
6-Fluorocroman-4-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 6-Fluorochroman-4-one |
| Punto de fusión | 114°C to 115°C |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 4245390 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.15 |
| Porcentaje de pureza | 97% |