Learn More
Sal de hidrobromuro de L-DOPA 6-fluoro, TRC
Código de producto. 30406332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406332 10 mg
30390744 50 mg
30404771 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406332 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59154610MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154051-94-2
Fórmula molecular C9 H10 F N O4 . Br H
Peso molecular (g/mol) 296.09
Sinónimo L-Tyrosine, 2-fluoro-5-hydroxy-, hydrobromide (9CI), 6-Fluoro-L-dopa hydrobromide
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(2-fluoro-4,5-dihidroxifenil)ácido propanoico; Hidrobromuro
SMILES Br.N[C@@H](Cc1cc(O)c(O)cc1F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluoro-L-dopa hydrobromide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10FNO4.BrH/c10-5-3-8(13)7(12)2-4(5)1-6(11)9(14)15;/h2-3,6,12-13H,1,11H2,(H,14,15);1H/t6-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.9855
Porcentaje de pureza >95%