Learn More
6-fluoro-DL-triptófano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Fluoro-DL-Tryptophan |
| CAS | 7730-20-3 |
| Fórmula molecular | C11H11FN2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-Fluorotryptophan, (±)-6-Fluorotryptophan, DL-6-Fluorotryptophan, DL-6-Fluorotryptophane, NSC 9364 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11FN2O2/c12-7-1-2-8-6(3-9(13)11(15)16)5-14-10(8)4-7/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16) |
| SMILES | FC1=CC2=C(C(CC(N)C(O)=O)=CN2)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 222.2 |