Learn More
Thermo Scientific Chemicals 6-Fluoro-DL-triptófano, 97 %
Código de producto. 10677494 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10677494 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10675382 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10677494 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 146745000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7730-20-3 | C11H11FN2O2 | 222.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7730-20-3
Fórmula molecular C11H11FN2O2
Peso molecular (g/mol) 222.22
Número MDL MFCD00005653
Clave InChI YMEXGEAJNZRQEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-fluoro-dl-tryptophan, 6-fluorotryptophan, 2-amino-3-6-fluoro-1h-indol-3-yl propanoic acid, dl-tryptophan, 6-fluoro, dl-6-fluorotryptophane, +--6-fluorotryptophan, tryptophan, 6-fluoro-, dl, 6-fluoro-d,l-tryptophan, tryptophan, 6-fluoro, 2-amino-3-6-fluoroindol-3-yl propanoic acid
PubChem CID 94937
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-(6-fluoro-1H-indol-3-il)propanoico
SMILES NC(CC1=CNC2=CC(F)=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluoro-DL-tryptophan
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 280°C to 285°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo