Learn More
6-Fluoro DL-DOPA Sal de Bromuro de Hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30009361
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009361 10 mg 10 miligramos
30006008 1 mg 1 miligramo
30003986 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009361 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59155010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1323114-61-9
Fórmula molecular C9 H10 F N O4 . Br H
Peso molecular (g/mol) 296.09
Sinónimo Tyrosine, 2-fluoro-5-hydroxy-, hydrobromide (1:1), 6-Fluoro DL-DOPA hydrobromide salt, 2-Fluoro-5-hydroxy-DL-tyrosine hydrobromide
Nombre IUPAC ácido propanoico 2-amino-3-(2-fluoro-4,5-dihidroxifenil)propanoico; Hidrobromuro
SMILES Br.NC(Cc1cc(O)c(O)cc1F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-5-hydroxy-DL-tyrosine Hydrobromide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10FNO4.BrH/c10-5-3-8(13)7(12)2-4(5)1-6(11)9(14)15;/h2-3,6,12-13H,1,11H2,(H,14,15);1H
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.9855