Learn More
Cloruro de 6-fluoro-8-quinolinasulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Fluoro-8-Quinolinesulfonyl Chloride |
| CAS | 1016515-89-1 |
| Fórmula molecular | C9H5ClFNO2S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H5ClFNO2S/c10-15(13,14)8-5-7(11)4-6-2-1-3-12-9(6)8/h1-5H |
| SMILES | O=S(=O)(Cl)C1=CC(F)=CC2=CC=CN=C21 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 6-fluoroquinolina-8-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 245.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.97 |