Learn More
Clorhidrato de (6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10157622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10157622 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10157622 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC01963DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6-Fluoro-4H-1, 3-benzodioxin-8-yl)methylamine hydrochloride
CAS 859833-12-8
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H11ClFNO2
Número MDL MFCD07772790
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-yl methylamine hydrochloride, 6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-8-yl methanamine hydrochloride, 1-6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-8-yl methanamine hydrochloride, 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-yl methanamine;hydrochloride, 6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxan-8-yl methylamine, chloride, 1-6-fluoro-2h,4h-1,3-benzodioxin-8-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1
Clave InChI FBHYQVQESWEYTE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C2=CC(=CC(=C2OCO1)CN)F.Cl
Nombre IUPAC (6-fluoro-4H-1,3-benzodioxin-8-il)metanamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 219.64
PubChem CID 18525698
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.64
Porcentaje de pureza 97%