Learn More
(6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxin-8-il)metanol, 90 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (6-Fluoro-4H-1, 3-benzodioxin-8-yl)methanol |
| CAS | 306934-89-4 |
| % mín. CAS | 89.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C9H9FO3 |
| Número MDL | MFCD02677744 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-yl methanol, 6-fluoro-4h-benzo d 1,3 dioxin-8-yl methanol, 6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxin-8-yl methanol, 4h-1,3-benzodioxin-8-methanol,6-fluoro, 6-fluoranyl-4h-1,3-benzodioxin-8-yl methanol, 6-fluoro-8-hydroxymethyl-4h-1,3-benzodioxine, 6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxan-8-yl methan-1-ol |
| Mostrar más |