Learn More
Ácido 6-fluoro-4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid |
| CAS | 117685-48-0 |
| Fórmula molecular | C10H6NO3F |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6FNO3/c11-5-1-2-8-6(3-5)9(13)7(4-12-8)10(14)15/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)C1=CNc2ccc(F)cc2C1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 207.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0332 |