Learn More
6-Fluoro-4-hidroxi-2-metilquinolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11391977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391977 1 g 1 g
11301987 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07612.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15912-68-2
Fórmula molecular C10H8FNO
Peso molecular (g/mol) 177.178
Número MDL MFCD00041442
Clave InChI BKXCHVFCJZJATJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-fluoro-2-methylquinolin-4-ol, 6-fluoro-2-methylquinolin-4 1h-one, 6-fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline, 6-fluoro-2-methyl-4-quinolinol, 4-quinolinol, 6-fluoro-2-methyl, 6-fluoro-2-methyl-quinolin-4-ol, acmc-1aerw, maybridge1_000260, acmc-209j2u, 6-fluoro-4-hydroxy quinilidine
PubChem CID 85184
Nombre IUPAC 6-fluoro-2-metil-1H-quinolina-4-ona
SMILES CC1=CC(=O)C2=C(N1)C=CC(=C2)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Punto de fusión ∽275°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 1526996
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.18
Porcentaje de pureza 97%