Learn More
Clorhidrato de 6-fluoro-3-(piperidin-4-il)-1,2-benzisoxazol, Mikromol™
Código de producto. 30050643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050643 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050643 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0491.160025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 6-fluoro-3-(piperidin-4-il)-1,2-benzisoxazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzoisoxazole hydrochloride
CAS 84163-13-3
Nombres de analitos o componentes 6-fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzoisoxazole hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H13 F N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole Hydrochloride (1:1), 1,2-Benzisoxazole, 6-fluoro-3-(4-piperidinyl)-, monohydrochloride (9CI), 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole monohydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)benzisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(piperidinyl-4-yl)-benzisoxazole hydrochloride, Risperidone Imp. M (EP), Paliperidone USP Related Compound B, Paliperidone USP RC B, Paliperidone Related Compound B as Hydrochloride, Risperidone Impurity M as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H
SMILES Cl.Fc1ccc2c(noc2c1)C3CCNCC3
Nombre IUPAC Clorhidrato de 6-fluoro-3-piperidin-4-il-1,2-benzoxazol
Peso molecular (g/mol) 256.7
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256,0779 g/mol