Learn More
6-fluoro-3-hidroxipirazina-2-carbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Fluoro-3-hydroxypyrazine-2-carbonitrile |
| CAS | 356783-31-8 |
| Fórmula molecular | C5 H2 F N3 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Pyrazinecarbonitrile, 6-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo- (ACI), 6-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-2-pyrazinecarbonitrile (ACI), Pyrazinecarbonitrile, 6-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo- (9CI), 6-Fluoro-3-hydroxypyrazine-2-carbonitrile, 6-Fluoro-3-oxo-3,4-dihydro-2-pyrazineca |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H2FN3O/c6-4-2-8-5(10)3(1-7)9-4/h2H,(H,8,10) |
| SMILES | Oc1ncc(F)nc1C#N |
| Nombre IUPAC | 6-fluoro-3-hidroxipirazina-2-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 139.087 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.018 |