Learn More
6-Fluoro-3-(4-piperidinil)-1,2-benzisoxazol, TRC
Código de producto. 30394099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30394099 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30394099 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5958301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole
CAS 84163-77-9
Fórmula molecular C12 H13 F N2 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole, 3-(4-Piperidinyl)-6-fluorobenzo[d]isoxazole, 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine, 4-(6-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-yl)piperidine, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)benzisoxazole, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benz[d]isoxazole, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole, R 56109
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13FN2O/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8/h1-2,7-8,14H,3-6H2
SMILES Fc1ccc2c(noc2c1)C3CCNCC3
Nombre IUPAC 6-fluoro-3-piperidin-4-il-1,2-benzoxazol
Peso molecular (g/mol) 220.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.1012