Learn More
6-Fluoro-3-(4-piperidinilo)-1,2-benzisoxazol Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30137122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137122 5 g 5 g
30134394 1 g 1 g
30008283 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137122 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5955805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84163-13-3
Fórmula molecular C12 H13 F N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 256.7
Sinónimo 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole Hydrochloride (1:1), 1,2-Benzisoxazole, 6-fluoro-3-(4-piperidinyl)-, monohydrochloride (9CI), 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidine hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole monohydrochloride, 6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)benzisoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzo[d]isoxazole hydrochloride, 6-Fluoro-3-(piperidinyl-4-yl)-benzisoxazole hydrochloride
Nombre IUPAC 6-fluoro-3-piperidina-4-il-1,2-benzoxazol; Cloruro
SMILES Cl.Fc1ccc2c(noc2c1)C3CCNCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-fluoro-3-(piperidin-4-yl)benzoisoxazole hydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0779