Learn More
Ácido 6-fluoro-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-carboxílico, Mikromol™
Descripción
Ácido 6-fluoro-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid |
| CAS | 99199-60-7 |
| Nombres de analitos o componentes | rac-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H9 F O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9FO3/c11-7-2-4-8-6(5-7)1-3-9(14-8)10(12)13/h2,4-5,9H,1,3H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)C1CCc2cc(F)ccc2O1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromeno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 196.18 |
| Mostrar más |