Learn More
6-Fluoro-3,4-dihidro-2-(2-oxiranil)-2H-1-benzopiran-d2 (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Fluoro-3,4-dihydro-2-(2-oxiranyl)-2H-1-benzopyran-d2 (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1246820-42-7 |
| Fórmula molecular | C11H9D2FO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11FO2/c12-8-2-4-9-7(5-8)1-3-10(14-9)11-6-13-11/h2,4-5,10-11H,1,3,6H2/i6D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])OC1C2CCc3cc(F)ccc3O2 |
| Nombre IUPAC | 2-(3,3-dideuteriooxiran-2-il)-6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromeno |
| Peso molecular (g/mol) | 196.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0869 |